5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC09210.250EA
0
EUR
MAYBCC09210.250
MAYBCC09210DA
5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₃BrN₂S |
MDL Number:
MFCD00460091 CAS-Nummer: 1753-75-9 |