2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC09103DAEA 0 EUR
MAYBCC09103DA MAYBCC09103.250
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
2,1,3-Benzothiadiazol-4-sulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClN₂O₂S₂
MDL Number: MFCD00068049
CAS-Nummer: 73713-79-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III