2,4-Diaminochinazolin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L13783.03EA
69.3
EUR
L13783.03
L13783.06
2,4-Diaminochinazolin ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Formel:
C₈H₈N₄ Molekulargewicht: 160,18 g/mol Schmelzpunkt: 254…258 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236032 CAS-Nummer: 1899-48-5 |