2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578878-5GEA 451 EUR
SIAL578878-5G SIAL578878-1G
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Molekulargewicht: 292,2 g/mol
MDL Number: MFCD04039974
CAS-Nummer: 479719-88-5