Phenylphosphin 10% in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL674389-50MLEA
249
EUR
SIAL674389-50ML
Phenylphosphin 10% in Hexan, Sigma-Aldrich®
Phenylphosphine
Formel:
C₆H₇P Molekulargewicht: 110,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002094 CAS-Nummer: 638-21-1 EINECS: 211-325-4 |