1-Amino-4-brom-2-methyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL246697-5GEA
139
EUR
SIAL246697-5G
1-Amino-4-brom-2-methyl-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-brom-2-methyl-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₅H₁₀BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD00001221 CAS-Nummer: 81-50-5 EINECS: 201-355-6 |