2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL226521-1GEA 74.6 EUR
SIAL226521-1G
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthrachinon, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00001236
CAS-Nummer: 17241-59-7
EINECS: 241-274-3