(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL04855-5G-FEA
133
EUR
SIAL04855-5G-F
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol, Sigma-Aldrich®
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisol
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molekulargewicht: 150,1745 g/mol |
MDL Number:
MFCD06659026 CAS-Nummer: 71031-03-3 |