Tri-tert-butylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(1,1-dimethylethyl)phosphin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL655325-50MLEA
473
EUR
SIAL655325-50ML
SIAL655325-10ML
Tri-tert-butylphosphin 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Tri-tert-butylphosphin
Formel:
C₁₂H₂₇P Molekulargewicht: 202,32 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015006 CAS-Nummer: 13716-12-6 EINECS: 237-266-4 UN-Nummer: 2845 ADR: 4.2,I |