Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALA1002-25GEA
63.6
EUR
SIALA1002-25G
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) ≥99%, Sigma-Aldrich®
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Formel:
C₂H₅NO Molekulargewicht: 59,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002124 CAS-Nummer: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN-Nummer: 2332 ADR: 3,III |