N-Fmoc-glycin-[U-13C2,15N] (99% ¹³C , 98% ¹⁵N)
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL489530-500MGEA 2580 EUR
SIAL489530-500MG
N-Fmoc-glycin-[U-13C2,15N] (99% ¹³C , 98% ¹⁵N)
N-Fmoc-glycin-[U-13C2,15N]
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
MDL Number: MFCD01075396
CAS-Nummer: 285978-13-4