5-Chlor-6-methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
RDP00248.1 RDP00248.10
MAYBRDP00248.1EA 0 EUR
MAYBRDP00248.1 MAYBRDP00248.10
5-Chlor-6-methyl-2,1,3-benzothiadiazol
5-Chloro-6-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
CAS-Nummer: 50636-02-7