4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRDP00094.1EA
0
EUR
MAYBRDP00094.1
MAYBRDP00094.250
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₇H₆N₂S |
CAS-Nummer:
1457-92-7 |