5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRDP00067.10EA
0
EUR
MAYBRDP00067.10
MAYBRDP00067.1
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazol
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₇H₆N₂S |
MDL Number:
MFCD00173945 CAS-Nummer: 1457-93-8 |