2-Brompropan-[D7] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL375608-5GEA 254 EUR
SIAL375608-5G SIAL375608-1G
2-Brompropan-[D7] (98% D), Sigma-Aldrich®
2-Brompropan-[D7]
Formel: C₃D₇Br
Molekulargewicht: 130,03 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075610
CAS-Nummer: 39091-63-9
UN-Nummer: 2344
ADR: 3,II