Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Brommethylmethylether tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
Formel: C₂H₅BrO
Molekulargewicht: 124,97
Siedepunkt: 86…87 °C
Dichte: 1,531
Flammpunkt: 26 °C (78 °F)
MDL Number: MFCD00000171
CAS-Nummer: 13057-17-5
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Glasflasche für Feststoffe 25 g L09837.14
Glasflasche für Feststoffe 5 g L09837.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Formula weight 124.97
CAS No. 13057-17-5
Purity 90%
Refraktionsindex 1.4520-1.4600
Lagertemperatur 2°C to 8°C
Flammpunkt 26°(78°F)
Odour/scent Pungent
Siedepunkt 86-87°
Molecular formula BrCH2OCH3
MDL No. MFCD00000171
UN No. 1992
Beilstein reference 1730853
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge