Brommethylmethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL161756-25GEA
87.1
EUR
SIAL161756-25G
SIAL161756-5G
Brommethylmethylether, Sigma-Aldrich®
Brommethylmethylether
Formel:
C₂H₅BrO Molekulargewicht: 124,97 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000171 CAS-Nummer: 13057-17-5 UN-Nummer: 1992 ADR: 3,III |