3-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
444553-1G
444553-5G
SIAL444553-1GEA
32.6
EUR
SIAL444553-1G
SIAL444553-5G
3-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Methylsalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ Molekulargewicht: 136.1479 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040798 CAS-Nummer: 824-42-0 |