Ethyl-3-ethoxypropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B24024.AUEA
58.7
EUR
B24024.AU
B24024.AK
Ethyl-3-ethoxypropionat ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionat
Formel:
C₇H₁₄O₃ Molekulargewicht: 146,19 g/mol Siedepunkt: 169…171 °C Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 0,949 Flammpunkt: 59 °C (142 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051356 CAS-Nummer: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III |