Di-n-octylphthalat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM61291.2EA
176
EUR
PROOCILULM61291.2
Di-n-octylphthalat
Di-n-octylphthalat
Formel:
C₂₄H₃₈O₄ Molekulargewicht: 390,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015292 CAS-Nummer: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |