Di-n-octylphthalat ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL80153-100MLEA
201
EUR
SIAL80153-100ML
Di-n-octylphthalat ≥98,0% (durch GC), Sigma-Aldrich®
Di-n-octylphthalat
Formel:
C₂₄H₃₈O₄ Molekulargewicht: 390,56 g/mol Dichte: 0,980 g/mL (20 °C) (Lit.) Flammpunkt: 109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015292 CAS-Nummer: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 UN-Nummer: 3082 ADR: 9,III |