Rhodium(II)acetat dimer ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L15152.04EA 2340 EUR
L15152.04 L15152.MC L15152.ME
Rhodium(II)acetat dimer ≥98%
Rhodium(II)acetat dimer
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂
Molekulargewicht: 441,987 g/mol
Schmelzpunkt: 205 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003538
CAS-Nummer: 15956-28-2
EINECS: 240-084-8