5-tert-Butyl-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL412627-10GEA 67.8 EUR
SIAL412627-10G
5-tert-Butyl-o-anisidin, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-o-anisidin
Formel: C₁₁H₁₇NO
Molekulargewicht: 179,26
MDL Number: MFCD00026299
CAS-Nummer: 3535-88-4