n-Hexadecan-[D34] (98% D)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Gefahr
|
PROOCIL-DLM-203-5EA
840
EUR
PROOCIL-DLM-203-5
PROOCILDLM-203-0.1
n-Hexadecan-[D34] (98% D)
n-Hexadecan-[D34]
Formel:
D₃C(CD₂)₁₄CD₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15716-08-2 EINECS: 208-878-9 |