n-Hexadecan-[D34] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL489603-100MGEA
111
EUR
SIAL489603-100MG
n-Hexadecan-[D34] (98% D), Sigma-Aldrich®
n-Hexadecan-[D34]
Formel:
D₃C(CD₂)₁₄CD₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15716-08-2 EINECS: 208-878-9 |