4-Isopropylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17459.03EA 107 EUR
L17459.03 L17459.06
4-Isopropylphenylboronsäure ≥98%
4-Isopropylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₃BO₂
Molekulargewicht: 164,01
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01074614
CAS-Nummer: 16152-51-5