4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol ≥98%
|
Achtung
|
H31682.09EA
178
EUR
H31682.09
H31682.03
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol ≥98%
4-Brom-3-(trifluormethyl)anisol
Formel:
C₈H₆BrF₃O Molekulargewicht: 255,04 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08059527 CAS-Nummer: 400-72-6 |