Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin 95%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H25889.03EA 109 EUR
H25889.03
Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin 95%, Stäbe
Chlorbis(4-methylphenyl)phosphin
Formel: C₁₄H₁₄ClP
Molekulargewicht: 248,69
Siedepunkt: 180…184 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,159
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01630844
CAS-Nummer: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,II