3,6-Dichlorpicolinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11690000EA 89.3 EUR
EHERC11690000
3,6-Dichlorpicolinsäure
3,6-Dichlorpicolinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molekulargewicht: 192,00
MDL Number: MFCD00078655
CAS-Nummer: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4