Pentachlorthioanisol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
C15120000
EHERC15120000EA 99.2 EUR
EHERC15120000
Pentachlorthioanisol
Pentachlorthioanisol
Formel: C₇H₃Cl₅S
MDL Number: MFCD00013622
CAS-Nummer: 1825-19-0
EINECS: 217-363-8