4'-tert-Butylacetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF01502.1EA
0
EUR
MAYBRF01502.1
MAYBRF01502.10
MAYBRF01502.50
4'-tert-Butylacetanilid
4'-tert-Butylacetanilid
Formel:
C₁₂H₁₇NO |
MDL Number:
MFCD00043734 CAS-Nummer: 20330-45-4 |