Dibenzylphthalat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L04985.06EA 76.7 EUR
L04985.06 L04985.14
Dibenzylphthalat ≥97%
Dibenzylphthalat
Formel: C₂₂H₁₈O₄
Siedepunkt: 276…278 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014437
CAS-Nummer: 523-31-9
EINECS: 208-344-5