3-(2-Ethoxyphenyl)propionsäure 96%
|
Achtung
|
H33569.14EA
167
EUR
H33569.14
3-(2-Ethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2-Ethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Schmelzpunkt: 77…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016549 CAS-Nummer: 220285-28-9 |