(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17205.22EA
428
EUR
L17205.22
L17205.14
L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 51…53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06799065 CAS-Nummer: 100836-85-9 |