3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34491.09EA
168
EUR
H34491.09
H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Molekulargewicht: 210,23 Schmelzpunkt: 58…60 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00029821 CAS-Nummer: 10538-48-4 |