3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL575658-5GEA 83.5 EUR
SIAL575658-5G
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molekulargewicht: 210,23
MDL Number: MFCD00060325
CAS-Nummer: 10538-49-5