3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34208.03EA
79.1
EUR
H34208.03
H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₂H₁₆O₅ Molekulargewicht: 240,26 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045944 CAS-Nummer: 74737-05-6 EINECS: 277-978-2 |