2-(Difluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00767.1EA
0
EUR
MAYBTL00767.1
MAYBTL00767.10
2-(Difluormethoxy)benzonitril
2-(Difluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₅F₂NO Molekulargewicht: 169,1282 g/mol |
MDL Number:
MFCD00221469 CAS-Nummer: 56935-78-5 |