3-(3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acidBenzenepropanoic acid, 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)-
H34223.MDEA 50.6 EUR
H34223.MD H34223.03
3-(3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 97%
3-(3-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₈F₄O₃
Molekulargewicht: 252,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18783232
CAS-Nummer: 1261828-37-8