3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure ≥97%
Achtung
H32721.MDEA 43.6 EUR
H32721.MD H32721.03
3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Molekulargewicht: 248,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025376
CAS-Nummer: 916420-57-0