3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33980.MDEA 64.2 EUR
H33980.MD H33980.03
3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure ≥97%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₂H₁₃F₃O₃
Molekulargewicht: 262,23
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13196589
CAS-Nummer: 1206593-34-1