3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%, JRD
Lieferant: Alfa Aesar
Achtung
H32428.03EA 144 EUR
H32428.03 H32428.MD
3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure 97%, JRD
3-(4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₁F₃O₃
Molekulargewicht: 248,20
Schmelzpunkt: 94…97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11519317
CAS-Nummer: 1005205-20-8