6-Fluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL686700-1GEA 89 EUR
SIAL686700-1G
6-Fluor-o-toluidin, Sigma-Aldrich®
6-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
MDL Number: MFCD06658252
CAS-Nummer: 443-89-0