5-Amino-2,4-difluorphenol 98%
Gefahr
H32479.06EA 293 EUR
H32479.06
5-Amino-2,4-difluorphenol 98%
5-Amino-2,4-difluorphenol
Formel: C₆H₅F₂NO
Molekulargewicht: 145,11 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 177 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973718
CAS-Nummer: 113512-71-3
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III