N,N'-Diisopropylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL298964-25GEA 328 EUR
SIAL298964-25G SIAL298964-5G
N,N'-Diisopropylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diisopropylethylendiamin
Formel: C₈H₂₀N₂
Molekulargewicht: 144,26 g/mol
MDL Number: MFCD00008864
CAS-Nummer: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6