3-Vinylanisol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung:
stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL563072-5GEA
135
EUR
SIAL563072-5G
3-Vinylanisol stabilisiert, Sigma-Aldrich®
3-Vinylanisol
Formel:
C₉H₁₀O |
MDL Number:
MFCD03427262 CAS-Nummer: 626-20-0 |