3-Ethoxybenzolthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL549231-1GEA 83.2 EUR
SIAL549231-1G SIAL549231-5G
3-Ethoxybenzolthiol, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxythiophenol
Formel: C₈H₁₀OS
MDL Number: MFCD03094660
CAS-Nummer: 86704-82-7