2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17278.03EA
22.8
EUR
L17278.03
L17278.06
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan ≥98%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel:
C₉H₁₉BO₃ Molekulargewicht: 186,06 g/mol Siedepunkt: 73 °C (15 mmHg) Dichte: 0,912 Flammpunkt: 42 °C (107 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192241 CAS-Nummer: 61676-62-8 ADR: 3,III |