2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673943-25GEA
104
EUR
SIAL673943-25G
SIAL673943-5G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel:
C₇H₁₅BO₃ Molekulargewicht: 158,01 |
MDL Number:
MFCD03093086 CAS-Nummer: 1195-66-0 |