Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Tetrabutylammoniumhydroxid 55% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
As a reagent for ion-pair extractions
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molekulargewicht: 259,48 g/mol
Dichte: 0,97
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
Kunststoffflasche für Feststoffe 50 g 16198.18
- 250 g 16198.30
- 5 g 16198.06
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Dichte 0.97
Formula weight 259.48
CAS No. 2052-49-5
Flammpunkt None
Physical form Liquid
Molecular formula C16H37NO
MDL No. MFCD00009425
UN No. 3267
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge